8-Hydroxychinaldin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Methyl-8-chinolinol

OR2004-100G OR2004-25G
APOSOR2004-100GEA 55.1 EUR
APOSOR2004-100G APOSOR2004-25G
8-Hydroxychinaldin 98%
8-Hydroxychinaldin
Formel: C₁₀H₉NO
Molecular Weight: 159,19 g/mol
Siedepunkt: 267 °C
Schmelzpunkt: 71…73 °C
Flammpunkt: 139 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006765
CAS-Nummer: 826-81-3
EINECS: 212-562-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR