3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride, 2,6-Dioxopiperidine-3-ammonium chloride
OR20048-25G OR20048-100G OR20048-500G
APOSOR20048-25GEA 69.6 EUR
APOSOR20048-25G APOSOR20048-100G APOSOR20048-500G
3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride 97%
3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride
Formel: C5H9ClN2O2
Molecular Weight: 164.59 g/mol
Schmelzpunkt: 245 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11042437
CAS-Nummer: 24666-56-6