(2-Methyl-3-nitrophenyl)essigsäure 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-3-nitrophenylacetic Acid
OR2005-100G OR2005-25G
APOSOR2005-100GEA 111 EUR
APOSOR2005-100G APOSOR2005-25G
(2-Methyl-3-nitrophenyl)essigsäure 99+%
(2-Methyl-3-nitrophenyl)essigsäure
Formel: C₉H₉NO₄
Molecular Weight: 195,17 g/mol
Schmelzpunkt: 132…136 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07782132
CAS-Nummer: 23876-15-5