Ethyl-3,5-dichlorbenzoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 3,5-dichlorobenzoate
OR2006-100G
OR2006-50G
OR2006-500G
APOSOR2006-100GEA
52.2
EUR
APOSOR2006-100G
APOSOR2006-50G
APOSOR2006-500G
Ethyl-3,5-dichlorbenzoat 97%
Ethyl-3,5-dichlorbenzoat
Formel:
C₉H₈Cl₂O₂ Molecular Weight: 219,07 g/mol Schmelzpunkt: 35…36 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00221467 CAS-Nummer: 91085-56-2 |