Cyclohexylmethylketon 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Cyclohexylethanone

OR2012-25G OR2012-100G
APOSOR2012-25GEA 104 EUR
APOSOR2012-25G APOSOR2012-100G
Cyclohexylmethylketon 95%
Cyclohexylmethylketon
Formel: C₈H₁₄O
Molecular Weight: 126.2 g/mol
Siedepunkt: 181…183 °C
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 0.917 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040418
CAS-Nummer: 823-76-7
EINECS: 212-517-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR