3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR2015-25G
OR2015-5G
APOSOR2015-25GEA
0
EUR
APOSOR2015-25G
APOSOR2015-5G
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäure 96%
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₂BNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01318996 CAS-Nummer: 178752-79-9 |