2-Amino-5-brombenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-5-brombenzolsulfonsäureamid
OR2016-1G
OR2016-5G
OR2016-10G
APOSOR2016-1GEA
21.9
EUR
APOSOR2016-1G
APOSOR2016-5G
APOSOR2016-10G
2-Amino-5-brombenzolsulfonamid
2-Amino-5-brombenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₇BrN₂O₂S Molecular Weight: 251,1 g/mol Schmelzpunkt: 170…176 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03426835 CAS-Nummer: 54734-84-8 |