1-(2,3-Dichlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2019-100G OR2019-25G OR2019-5G
APOSOR2019-100GEA 1080 EUR
APOSOR2019-100G APOSOR2019-25G APOSOR2019-5G
1-(2,3-Dichlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
1-(2,3-Dichlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₀Cl₃N₅
Schmelzpunkt: 228…232 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053017
CAS-Nummer: 175205-08-0