3-Amino-4-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2023-100G
APOSOR2023-100GEA 60.9 EUR
APOSOR2023-100G
3-Amino-4-methylpyridin 98%
3-Amino-4-methylpyridin
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 254 °C
Schmelzpunkt: 102…107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00128871
CAS-Nummer: 3430-27-1