3-Brompyridin-N-oxid 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Bromopyridine 1-oxide
OR2026-25G
APOSOR2026-25GEA 62.5 EUR
APOSOR2026-25G
3-Brompyridin-N-oxid 97+%
3-Brompyridin-N-oxid
Formel: C₅H₄BrNO
Molecular Weight: 173,9954 g/mol
Siedepunkt: 130 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 30…40 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01646056
CAS-Nummer: 2402-97-3