3-Brom-2-pyridincarbonitril 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Brom-2-pyridincarbonsäurenitril, 3-Brom-2-cyanpyridin
OR2027-1G OR2027-25G OR2027-5G
APOSOR2027-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2027-1G APOSOR2027-25G APOSOR2027-5G
3-Brom-2-pyridincarbonitril 97+%
3-Brom-2-pyridincarbonitril
Formel: C₆H₃BrN₂
Molecular Weight: 183,01 g/mol
Siedepunkt: 120 °C/4mmHg
Schmelzpunkt: 93…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02683288
CAS-Nummer: 55758-02-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III