(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
OR2057-1G
APOSOR2057-1GEA 173 EUR
APOSOR2057-1G
(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol 97%
(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Formel: C₅H₈N₂O
Molecular Weight: 112,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08690274
CAS-Nummer: 84547-62-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III