1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2062-1G OR2062-250MG OR2062-500MG
APOSOR2062-1GEA 306 EUR
APOSOR2062-1G APOSOR2062-250MG APOSOR2062-500MG
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde 95%
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₇H₄N₂OS
Molecular Weight: 164,19 g/mol
Schmelzpunkt: 102…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08690236
CAS-Nummer: 394223-15-5