1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2063-1G OR2063-250MG
APOSOR2063-1GEA 109 EUR
APOSOR2063-1G APOSOR2063-250MG
1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde 97+%
1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
Molecular Weight: 146,15 g/mol
Schmelzpunkt: 159…161 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08741423
CAS-Nummer: 58442-17-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III