3,6-Dibrom-2-picolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,6-Dibrom-2-methylpyridin
OR2085-25G OR2085-5G OR2085-100G
APOSOR2085-25GEA 30.6 EUR
APOSOR2085-25G APOSOR2085-5G APOSOR2085-100G
3,6-Dibrom-2-picolin 97%
3,6-Dibrom-2-picolin
Formel: C₆H₅Br₂N
Molecular Weight: 250.92 g/mol
Schmelzpunkt: 34…38 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06254589
CAS-Nummer: 39919-65-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III