2,5-Dichlor-3-nitropyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR2086-5G OR2086-10G
APOSOR2086-5GEA 21.9 EUR
APOSOR2086-5G APOSOR2086-10G
2,5-Dichlor-3-nitropyridin 97%
2,5-Dichloro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Schmelzpunkt: 39…45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658963
CAS-Nummer: 21427-62-3