3-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2096-1G
OR2096-5G
OR2096-25G
APOSOR2096-1GEA
55.1
EUR
APOSOR2096-1G
APOSOR2096-5G
APOSOR2096-25G
3-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 96%
3-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₅H₁₆BNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027262 CAS-Nummer: 957060-99-0 |