3-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2097-1G OR2097-5G OR2097-25G
APOSOR2097-1GEA 50.9 EUR
APOSOR2097-1G APOSOR2097-5G APOSOR2097-25G
3-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
3-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₅H₁₆BNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09027261
CAS-Nummer: 957060-98-9