3-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21003-10G OR21003-5G OR21003-1G
APOSOR21003-10GEA 260 EUR
APOSOR21003-10G APOSOR21003-5G APOSOR21003-1G
3-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzaldehyde
3-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00203974
CAS-Nummer: 22590-64-3