3-(7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)phenylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR2106-1G OR2106-250MG
APOSOR2106-1GEA 145 EUR
APOSOR2106-1G APOSOR2106-250MG
3-(7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)phenylamine
3-(7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)phenylamine
Formel: C₁₄H₁₃N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03787116
CAS-Nummer: 54970-98-8