Nicotinsäurehydrazid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Nicotinohydrazide, (3-Pyridylcarbonyl)hydrazine, Pyridine-3-carbohydrazide
OR21092-100G OR21092-25G
APOSOR21092-100GEA 60.9 EUR
APOSOR21092-100G APOSOR21092-25G
Nicotinsäurehydrazid
Nicotinsäurehydrazid
Formel: C₆H₇N₃O
Molecular Weight: 137.14 g/mol
Schmelzpunkt: 159…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006383
CAS-Nummer: 553-53-7
EINECS: 209-041-0