Isoniazid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Isonicotinsäurehydrazid, γ-Picolinsäurehydrazid, 4-Pyridincarbonsäurehydrazid, 4-Picolinsäurehydrazid
OR21093-100G OR21093-25G
APOSOR21093-100GEA 24.8 EUR
APOSOR21093-100G APOSOR21093-25G
Isoniazid
Isoniazid
Formel: C₆H₇N₃O
Molecular Weight: 137,14 g/mol
Schmelzpunkt: 169…174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006426
CAS-Nummer: 54-85-3
EINECS: 200-214-6