5-Chlorosulphonyl-2-methoxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-(Chlorosulphonyl)-2-methoxybenzoic acid
OR2111-5G OR2111-1G OR2111-25G
APOSOR2111-5GEA 197 EUR
APOSOR2111-5G APOSOR2111-1G APOSOR2111-25G
5-Chlorosulphonyl-2-methoxybenzoic acid
5-Chlorosulphonyl-2-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇ClO₅S
Molecular Weight: 250.66 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066912
CAS-Nummer: 51904-91-7
UN: 3261
ADR: 8 II