Ethyl 3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR21136-1G
OR21136-250MG
APOSOR21136-1GEA
209
EUR
APOSOR21136-1G
APOSOR21136-250MG
Ethyl 3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoate
Ethyl-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoate
Formel:
C₁₁H₁₃NO₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00089149 CAS-Nummer: 183380-83-8 |