1-(4-Nitrophenyl)imidazolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR2115-1G OR2115-250MG
APOSOR2115-1GEA 342 EUR
APOSOR2115-1G APOSOR2115-250MG
1-(4-Nitrophenyl)imidazolidin-2-one
1-(4-Nitrophenyl)imidazolidin-2-one
Formel: C₉H₉N₃O₃
Schmelzpunkt: 245 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09998748
CAS-Nummer: 89518-83-2