2-Methoxyzimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(2-Methoxyphenyl)acrylic acid, 2-Methoxycinnamic Acid
OR21169-25G OR21169-5G
APOSOR21169-25GEA 24.8 EUR
APOSOR21169-25G APOSOR21169-5G
2-Methoxyzimtsäure 98%
2-Methoxyzimtsäure
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Molecular Weight: 178.18 g/mol
Schmelzpunkt: 182…186 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064238
CAS-Nummer: 6099-03-2
EINECS: 228-047-4