1-(4-Nitrophenyl)piperidin
Lieferant: Apollo Scientific
OR21172-1G OR21172-5G OR21172-10G
APOSOR21172-1GEA 42.2 EUR
APOSOR21172-1G APOSOR21172-5G APOSOR21172-10G
1-(4-Nitrophenyl)piperidin
1-(4-Nitrophenyl)piperidin
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 206,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023662
CAS-Nummer: 6574-15-8