3-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21176-1G OR21176-250MG OR21176-5G OR21176-500MG
APOSOR21176-1GEA 519 EUR
APOSOR21176-1G APOSOR21176-250MG APOSOR21176-5G APOSOR21176-500MG
3-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
3-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel: C₁₀H₈N₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00828633
CAS-Nummer: 138942-61-7