5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 97%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 5,6-Dichloro-1H-benzimidazole-2-thiol

OR21183-5G
APOSOR21183-5GEA 119 EUR
APOSOR21183-5G
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 97%
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole
Formel: C₇H₄Cl₂N₂S
Molecular Weight: 219,09 g/mol
Schmelzpunkt: 350 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052398
CAS-Nummer: 19462-98-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR