3-Bromanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR2121-500G OR2121-100G OR2121-25G
APOSOR2121-500GEA 184 EUR
APOSOR2121-500G APOSOR2121-100G APOSOR2121-25G
3-Bromanilin 98%
3-Bromanilin
Formel: C₆H₆BrN
Molecular Weight: 172.02 g/mol
Siedepunkt: 74…75 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 15…18 °C
Dichte: 1.58 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007757
CAS-Nummer: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III