ω-Brom-3,4-dichloracetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Brom-3,4-dichloracetophenon, 2-Brom-1-(3,4-dichlorphenyl)ethan-1-on, 3,4-Dichlorphenacylbromid, 2-Brom-3',4'-dichloracetophenon
OR21212-5G OR21212-1G OR21212-2.5G OR21212-10G
APOSOR21212-5GEA 65.4 EUR
APOSOR21212-5G APOSOR21212-1G APOSOR21212-2.5G APOSOR21212-10G
ω-Brom-3,4-dichloracetophenon
ω-Brom-3,4-dichloracetophenon
Formel: C₈H₅BrCl₂O
Molecular Weight: 267.94 g/mol
Schmelzpunkt: 55…60 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00051581
CAS-Nummer: 2632-10-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III