4-Brom-2,6-dichloranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21224-100G OR21224-25G
APOSOR21224-100GEA 84.1 EUR
APOSOR21224-100G APOSOR21224-25G
4-Brom-2,6-dichloranilin 98%
4-Brom-2,6-dichloranilin
Formel: C₆H₄BrCl₂N
Molecular Weight: 240.91 g/mol
Siedepunkt: 290
Schmelzpunkt: 85…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025162
CAS-Nummer: 697-88-1
EINECS: 211-809-5