4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde
OR21230-100G OR21230-500G
APOSOR21230-100GEA 40.6 EUR
APOSOR21230-100G APOSOR21230-500G
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyd
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyd
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Schmelzpunkt: 112…116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006946
CAS-Nummer: 2233-18-3
EINECS: 218-774-5