2-Amino-4,6-dichlorphenol 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3,5-Dichloro-6-hydroxyaniline

OR21268-100G OR21268-25G
APOSOR21268-100GEA 348 EUR
APOSOR21268-100G APOSOR21268-25G
2-Amino-4,6-dichlorphenol 95%
2-Amino-4,6-dichlorphenol
Formel: C₆H₅Cl₂NO
Molecular Weight: 178,01 g/mol
Schmelzpunkt: 89…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035766
CAS-Nummer: 527-62-8
EINECS: 208-421-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR