2-Amino-3'-nitroacetophenon Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Nitrophenacylamine hydrochloride
OR21275-1G OR21275-5G
APOSOR21275-1GEA 104 EUR
APOSOR21275-1G APOSOR21275-5G
2-Amino-3'-nitroacetophenon Hydrochlorid
2-Amino-3'-nitroacetophenon Hydrochlorid
Formel: C₈H₉ClN₂O₃
Molecular Weight: 216.62 g/mol
Schmelzpunkt: 210…212 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051997
CAS-Nummer: 36765-84-1
UN: 1759
ADR: 8 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable