Ethyl-4-amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR21285-5G
APOSOR21285-5GEA 60.9 EUR
APOSOR21285-5G
Ethyl-4-amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-4-amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₇H₉N₃O₂S
Molecular Weight: 199,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023227
CAS-Nummer: 774-07-2