6-Chloranthranilsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-6-chlorobenzoic acid
OR21294-100G OR21294-25G OR21294-5G
APOSOR21294-100GEA 36.4 EUR
APOSOR21294-100G APOSOR21294-25G APOSOR21294-5G
6-Chloranthranilsäure
6-Chloranthranilsäure
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Schmelzpunkt: 142…145 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051530
CAS-Nummer: 2148-56-3
EINECS: 218-416-8