4-Brom-o-toluidin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Amino-5-bromtoluol, 4-Brom-2-methylanilin

OR21308-100G OR21308-25G OR21308-500G
APOSOR21308-100GEA 42.2 EUR
APOSOR21308-100G APOSOR21308-25G APOSOR21308-500G
4-Brom-o-toluidin
4-Brom-o-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
Molecular Weight: 186.05 g/mol
Siedepunkt: 240 °C
Schmelzpunkt: 56…60 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007825
CAS-Nummer: 583-75-5
UN: 3335
ADR: 9 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR