5-Brom-2-methoxybenzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Brom-2-methoxybenzolsulfonsäurechlorid, 5-Brom-2-methoxybenzolsulfochlorid
OR21318-25G
OR21318-5G
OR21318-100G
APOSOR21318-25GEA
50.9
EUR
APOSOR21318-25G
APOSOR21318-5G
APOSOR21318-100G
5-Brom-2-methoxybenzolsulfonylchlorid 98%
5-Brom-2-methoxybenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₆BrClO₃S Molecular Weight: 285,55 g/mol Schmelzpunkt: 115…118 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00051768 CAS-Nummer: 23095-05-8 UN: 3261 ADR: 8,II |