Methyl-2-amino-4-chlorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-amino-4-chlorobenzoate
OR21323-100G
APOSOR21323-100GEA
106
EUR
APOSOR21323-100G
Methyl-2-amino-4-chlorbenzoat
Methyl-2-amino-4-chlorbenzoat
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Molecular Weight: 185,61 g/mol Siedepunkt: 106 °C/8mmHg Schmelzpunkt: 65…68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017568 CAS-Nummer: 5900-58-3 EINECS: 227-593-0 |