(2,6-Dimethylpyridin-4-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)pyridine
OR2135-250MG
APOSOR2135-250MGEA 63.8 EUR
APOSOR2135-250MG
(2,6-Dimethylpyridin-4-yl)methanol 95%
(2,6-Dimethylpyridin-4-yl)methanol
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137.18 g/mol
Schmelzpunkt: 102…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00956275
CAS-Nummer: 18088-01-2