3,6-Dichlorpyridazin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR21358-100G OR21358-500G
APOSOR21358-100GEA 21.9 EUR
APOSOR21358-100G APOSOR21358-500G
3,6-Dichlorpyridazin 96%
3,6-Dichloropyridazine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Molecular Weight: 148,98 g/mol
Schmelzpunkt: 66…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006466
CAS-Nummer: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III