3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2136-1G OR2136-5G OR2136-25G
APOSOR2136-1GEA 26.1 EUR
APOSOR2136-1G APOSOR2136-5G APOSOR2136-25G
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyd
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₈O₄
Molecular Weight: 168,1467 g/mol
Schmelzpunkt: 131…134 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016610
CAS-Nummer: 3934-87-0
EINECS: 223-513-3