4-(1-Piperidinyl)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Piperidinoaniline
OR21361-25G
APOSOR21361-25GEA
115
EUR
APOSOR21361-25G
4-(1-Piperidinyl)anilin 97%
4-(1-Piperidinyl)anilin
Formel:
C₁₁H₁₆N₂ Molecular Weight: 176,26 g/mol Siedepunkt: 140…142 °C/1mmHg Schmelzpunkt: 26…29 °C Dichte: 1,5937 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00051688 CAS-Nummer: 2359-60-6 |