α-Brom-3,4-dichlortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,4-Dichlorobenzyl bromide
OR21377-25G OR21377-5G
APOSOR21377-25GEA 78.3 EUR
APOSOR21377-25G APOSOR21377-5G
α-Brom-3,4-dichlortoluol 97%
α-Brom-3,4-dichlortoluol
Formel: C₇H₅BrCl₂
Siedepunkt: 115…120 °C/1mmHg
Dichte: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041363
CAS-Nummer: 18880-04-1
UN: 3265
ADR: 8,II