3-Aminoisonicotinamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2138-5G
APOSOR2138-5GEA 78.3 EUR
APOSOR2138-5G
3-Aminoisonicotinamide
3-Aminoisonicotinamide
Formel: C₆H₇N₃O
Schmelzpunkt: 84…86 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08235178
CAS-Nummer: 64188-97-2