2',5'-Dimethylacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethan-1-on
OR21390-25G OR21390-5G
APOSOR21390-25GEA 77 EUR
APOSOR21390-25G APOSOR21390-5G
2',5'-Dimethylacetophenon 98%
2',5'-Dimethylacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148.2 g/mol
Siedepunkt: 230…231 °C
Schmelzpunkt: -18
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014988
CAS-Nummer: 2142-73-6