2-(1H)-Tetrahydropyrimidinethione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Tetrahydropyrimidine-2(1H)-thione
OR21392-100G OR21392-5G OR21392-25G
APOSOR21392-100GEA 261 EUR
APOSOR21392-100G APOSOR21392-5G APOSOR21392-25G
2-(1H)-Tetrahydropyrimidinethione
2-(1H)-Tetrahydropyrimidinethione
Formel: C₄H₈N₂S
Molecular Weight: 116,19 g/mol
Schmelzpunkt: 210…212 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060526
CAS-Nummer: 2055-46-1
EINECS: 218-152-3