2-(Methylthio)nicotinoylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR21399-1G OR21399-5G
APOSOR21399-1GEA 243 EUR
APOSOR21399-1G APOSOR21399-5G
2-(Methylthio)nicotinoylchlorid
2-(Methylthio)nicotinoylchlorid
Formel: C₇H₆ClNOS
Molecular Weight: 187,65 g/mol
Schmelzpunkt: 92…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051678
CAS-Nummer: 97936-43-1
UN: 3261
ADR: 8,II