3-Cyano-2-hydroxypyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Cyano-2-pyridone, 2-Oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
OR21405-5G
OR21405-1G
APOSOR21405-5GEA
352
EUR
APOSOR21405-5G
APOSOR21405-1G
3-Cyano-2-hydroxypyridine 98%
3-Cyano-2-hydroxypyridine
Formel:
C6H4N2O Molecular Weight: 120,11 g/mol Schmelzpunkt: 224…226 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00661865 CAS-Nummer: 20577-27-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |